Electric Motor
# de catalogue 470125-156
Fournisseur: KELVIN L.P.
Spécifications
- Voltage:1.5 V (1.2 – 3 V)
- Description:Electric motor 1.5 - 3 V
- Current:0.34 A
- Cat. no.:470125-156
- Shaft Diameter:2 mm
- Shaft Length:8.1 mm
- Speed:10,200 rpm
- Supplier No.:850646
- Torque:6.81 g/cm