ContactUsLinkComponent
SHEL LAB Vacuum Ovens, Sheldon Manufacturing, Inc
SHEL LAB Vacuum Ovens, Sheldon Manufacturing, Inc
Fournisseur:  Sheldon Manufacturing
Certificats
SHEL LAB Vacuum Ovens, Sheldon Manufacturing, Inc
SHEL LAB Vacuum Ovens, Sheldon Manufacturing, Inc
Fournisseur:  Sheldon Manufacturing
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76414-872
  • 76414-870
  • 76414-868
  • 76414-866
  • 76414-864
  • 76414-862
  • Model:
  • SLV422-EA
  • SLV422
  • SLV222-EA
  • SLV222
  • SLV122-EA
  • SLV122
  • Operating temperature range:
  • Amb +10...220 °C
  • Amb +10...220 °C
  • Amb +10...220 °C
  • Amb +10...220 °C
  • Amb +10...220 °C
  • Amb +10...220 °C
  • Temperature variation at 100 °C:
  • 40...80 °C
  • 40...80 °C
  • 40...80 °C
  • 40...80 °C
  • 40...80 °C
  • 40...80 °C
  • Controller:
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Shelf dimensions:
  • 437×582 mm (17.2×22.9")
  • 437×582 mm (17.2×22.9")
  • 288×483 mm (11.33×19")
  • 288×483 mm (11.33×19")
  • 223×279 mm (8.8×11")
  • 223×279 mm (8.8×11")
  • Shelves supplied (max.):
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3