ContactUsLinkComponent
SW® PowerForm® PF-95GW Dual-Color Green/White 5.9 mil Sustainable Skin-Improving Nitrile Exam Gloves
SW® PowerForm® PF-95GW Dual-Color Green/White 5.9 mil Sustainable Skin-Improving Nitrile Exam Gloves
Fournisseur:  SW Safety Solutions
Certificats
SW® PowerForm® PF-95GW Dual-Color Green/White 5.9 mil Sustainable Skin-Improving Nitrile Exam Gloves
SW® PowerForm® PF-95GW Dual-Color Green/White 5.9 mil Sustainable Skin-Improving Nitrile Exam Gloves
Fournisseur:  SW Safety Solutions
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76406-612
  • 76406-614
  • 76406-616
  • 76406-618
  • 76406-620
  • 76406-622
  • Model:
  • PF-95GW
  • PF-95GW
  • PF-95GW
  • PF-95GW
  • PF-95GW
  • PF-95GW
  • Ambidextrous/Hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex/Latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered/Powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • EN norm:
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • Food contact approved:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes