ContactUsLinkComponent
Nalgene™ Non-Phthalate PVC Tubing, Thermo Scientific
Nalgene™ Non-Phthalate PVC Tubing, Thermo Scientific
Certificats
Nalgene™ Non-Phthalate PVC Tubing, Thermo Scientific
Nalgene™ Non-Phthalate PVC Tubing, Thermo Scientific
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76403-544
  • 76403-542
  • 76403-570
  • 76403-568
  • 76403-574
  • 76403-572
  • 76403-562
  • 76403-560
  • 76403-566
  • 76403-564
  • 76403-558
  • 76403-556
  • 76403-578
  • 76403-554
  • 76403-576
  • 76403-582
  • 76403-580
  • 76403-548
  • 76403-546
  • 76403-552
  • 76403-550
  • 76403-586
  • 76403-584
  • 76403-590
  • 76403-588
  • Model:
  • 76403-544
  • 76403-542
  • 76403-570
  • 76403-568
  • 76403-574
  • 76403-572
  • 76403-562
  • 76403-560
  • 76403-566
  • 76403-564
  • 76403-558
  • 76403-556
  • 76403-578
  • 76403-554
  • 76403-576
  • 76403-582
  • 76403-580
  • 76403-548
  • 76403-546
  • 76403-552
  • 76403-550
  • 76403-586
  • 76403-584
  • 76403-590
  • 76403-588
  • Max. pressure:
  • 50 psig at 23 °C (73 °F)
  • 30 psig at 23 °C (73 °F)
  • 22 psig at 23 °C (73 °F)
  • 22 psig at 23 °C (73 °F)
  • 40 psig at 23 °C (73 °F)
  • 32 psig at 23 °C (73 °F)
  • 28 psig at 23 °C (73 °F)
  • 28 psig at 23 °C (73 °F)
  • 40 psig at 23 °C (73 °F)
  • 36 psig at 23 °C (73 °F)
  • 46 psig at 23 °C (73 °F)
  • 40 psig at 23 °C (73 °F)
  • 30 psig at 23 °C (73 °F)
  • 30 psig at 23 °C (73 °F)
  • 40 psig at 23 °C (73 °F)
  • 26 psig at 23 °C (73 °F)
  • 20 psig at 23 °C (73 °F)
  • 36 psig at 23 °C (73 °F)
  • 50 psig at 23 °C (73 °F)
  • 30 psig at 23 °C (73 °F)
  • 36 psig at 23 °C (73 °F)
  • 26 psig at 23 °C (73 °F)
  • 30 psig at 23 °C (73 °F)
  • 18 psig at 23 °C (73 °F)
  • 22 psig at 23 °C (73 °F)