ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C4, HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® C4, HPLC Columns, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® C4, HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® C4, HPLC Columns, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76386-988
  • 76387-020
  • 76386-948
  • 76387-026
  • 76387-028
  • 76387-034
  • 76387-104
  • 76386-900
  • 76386-902
  • 76387-044
  • 76387-048
  • 76386-912
  • 76387-052
  • 76386-890
  • 76386-892
  • 76387-058
  • 76386-928
  • 76386-942
  • 76387-088
  • Carbon load:
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26