ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® AQ, HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® AQ, HPLC Columns, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® AQ, HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® AQ, HPLC Columns, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76387-658
  • 76387-656
  • 76387-614
  • 76387-616
  • 76387-620
  • 76387-622
  • 76387-670
  • 76387-684
  • 76387-694
  • 76387-700
  • 76387-750
  • 76387-752
  • 76387-754
  • 76387-738
  • 76387-740
  • 76387-714
  • 76387-742
  • 76387-748
  • 76387-724
  • 76387-772
  • 76387-768
  • 76387-770
  • 76387-776
  • 76387-778
  • 76387-780
  • 76387-782
  • 76387-804
  • 76387-816
  • Carbon load:
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1