ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76390-640
  • 76390-576
  • 76390-574
  • 76390-572
  • 76390-566
  • 76390-584
  • 76390-624
  • 76390-676
  • 76390-692
  • 76390-708
  • 76390-706
  • 76390-704
  • 76390-700
  • 76390-710
  • 76390-728
  • 76390-652
  • 76390-724
  • 76390-648
  • 76390-720
  • 76390-732
  • 76390-730
  • 76390-760
  • Carbon load:
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • USP code:
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26