ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® HILIC-N, Analytical, HPLC/UHPLC Columns
Avantor® ACE® HILIC-N, Analytical, HPLC/UHPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® HILIC-N, Analytical, HPLC/UHPLC Columns
Avantor® ACE® HILIC-N, Analytical, HPLC/UHPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76395-972
  • 76395-978
  • 76395-890
  • 76395-902
  • 76395-858
  • 76395-856
  • 76395-854
  • 76395-852
  • 76395-918
  • 76395-916
  • 76396-086
  • 76396-034
  • 76395-948
  • 76395-946
  • 76396-098
  • 76395-944
  • 76396-108
  • 76395-954
  • 76395-952
  • 76395-872
  • 76395-870
  • Carbon load:
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • pH range:
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g