ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE®, HILIC Method Development Kits, Analytical, HPLC/UHPLC Columns
Avantor® ACE®, HILIC Method Development Kits, Analytical, HPLC/UHPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE®, HILIC Method Development Kits, Analytical, HPLC/UHPLC Columns
Avantor® ACE®, HILIC Method Development Kits, Analytical, HPLC/UHPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76397-326
  • 76397-282
  • 76397-324
  • 76397-280
  • 76397-322
  • 76397-224
  • 76397-180
  • 76397-136
  • 76397-222
  • 76397-178
  • 76397-134
  • 76397-220
  • 76397-284
  • 76397-228
  • 76397-140
  • 76397-226
  • 76397-182
  • 76397-138
  • 76397-296
  • 76397-230
  • 76397-340
  • 76397-294
  • 76397-338
  • 76397-336
  • 76397-194
  • 76397-192
  • 76397-298
  • 76397-196
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • pH range:
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g