ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
Certificates
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® C4-300, HPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 76389-802
  • 76389-734
  • 76389-714
  • 76389-826
  • 76389-750
  • 76389-752
  • 76389-756
  • 76389-768
  • 76389-764
  • 76389-778
  • 76389-774
  • 76389-772
  • 76389-780
  • 76389-816
  • 76389-820
  • 76389-716
  • Carbon load:
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • 2.60%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • USP code:
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26