ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76389-470
  • 76389-472
  • 76389-474
  • 76389-490
  • 76389-498
  • 76389-508
  • 76389-510
  • 76389-512
  • 76389-412
  • 76389-410
  • 76389-520
  • 76389-524
  • 76389-442
  • 76389-436
  • 76389-430
  • 76389-446
  • 76389-452
  • 76389-454
  • 76389-458
  • 76389-460
  • 76389-448
  • 76389-550
  • 76389-468
  • Carbon load:
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • 9.0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1