ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® CN-300, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® CN-300, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® CN-300, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® CN-300, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76389-922
  • Carbon load:
  • 2.6%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 276 bar
  • pH range:
  • 2 - 7
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • USP code:
  • L10