ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C4, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® C4, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® C4, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® C4, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76384-820
  • 76384-726
  • 76384-768
  • 76384-730
  • 76384-770
  • 76384-732
  • 76384-734
  • 76384-836
  • 76384-832
  • 76384-830
  • 76384-774
  • 76384-780
  • 76384-790
  • 76384-752
  • 76384-792
  • 76384-796
  • Carbon load:
  • 5.50%
  • 5.50%
  • 5.50%
  • 5.50%
  • 5.50%
  • 5.50%
  • 5.50%
  • 5.50%
  • 5.50%
  • 5.50%
  • 5.50%
  • 5.50%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26