ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C8-300, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® C8-300, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® C8-300, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® C8-300, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76389-598
  • 76389-602
  • 76389-564
  • 76389-600
  • 76389-614
  • 76389-604
  • 76389-562
  • 76389-624
  • 76389-622
  • 76389-620
  • 76389-662
  • 76389-626
  • 76389-668
  • 76389-670
  • 76389-700
  • 76389-594
  • Carbon load:
  • 5.00%
  • 5.00%
  • 5.00%
  • 5.00%
  • 5.00%
  • 5.00%
  • 5.00%
  • 5.00%
  • 5.00%
  • 5.00%
  • 5.00%
  • 5.00%
  • 5.00%
  • 5.00%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • USP code:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7