ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76385-392
  • 76385-500
  • 76385-456
  • 76385-460
  • 76385-352
  • 76385-356
  • 76385-358
  • 76385-420
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Max. pressure:
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • pH range:
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3