ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® CN, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® CN, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® CN, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® CN, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76384-932
  • 76384-926
  • 76385-040
  • 76384-950
  • 76384-954
  • 76384-890
  • 76384-892
  • 76384-994
  • 76384-992
  • 76384-990
  • 76384-988
  • Carbon load:
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • 276 bar
  • pH range:
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10