ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® UltraCore SuperPhenylHexyl, HPLC/UHPLC Columns, 2.5 µm
Avantor® ACE® UltraCore SuperPhenylHexyl, HPLC/UHPLC Columns, 2.5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® UltraCore SuperPhenylHexyl, HPLC/UHPLC Columns, 2.5 µm
Avantor® ACE® UltraCore SuperPhenylHexyl, HPLC/UHPLC Columns, 2.5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76392-164
  • 76392-168
  • 76392-166
  • 76392-180
  • 76392-178
  • 76392-254
  • 76392-258
  • 76392-256
  • 76392-194
  • 76392-192
  • 76392-196
  • 76392-202
  • 76392-210
  • 76392-220
  • 76392-224
  • 76392-208
  • 76392-206
  • 76392-234
  • 76392-238
  • 76392-236
  • Carbon load:
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • 4.6%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 400 bar (5801 psi)
  • 400 bar (5801 psi)
  • 400 bar (5801 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 400 bar (5801 psi)
  • 400 bar (5801 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 400 bar (5801 psi)
  • 400 bar (5801 psi)
  • 400 bar (5801 psi)
  • pH range:
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • Surface area:
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • USP code:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11