ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® NH₂, Analytical, HPLC/UHPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® Excel® NH₂, Analytical, HPLC/UHPLC Columns, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® NH₂, Analytical, HPLC/UHPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® Excel® NH₂, Analytical, HPLC/UHPLC Columns, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76394-018
  • 76394-022
  • 76394-026
  • 76394-034
  • 76394-036
  • 76394-040
  • 76386-488
  • 76394-044
  • 76394-048
  • Carbon load:
  • 4.0%
  • 4.0%
  • 4.0%
  • 4.0%
  • 4.0%
  • 4.0%
  • 4.0%
  • 4.0%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8