ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 10 µm
Avantor® ACE® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 10 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 10 µm
Avantor® ACE® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 10 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76388-596
  • 76388-598
  • Carbon load:
  • 16.4%
  • 16.4%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1