ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® NH₂, HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® NH₂, HPLC Columns, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® NH₂, HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® NH₂, HPLC Columns, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76386-570
  • 76386-572
  • 76386-582
  • 76386-558
  • Carbon load:
  • 4.0%
  • 4.0%
  • 4.0%
  • 4.0%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Max. pressure:
  • 350 bar (5076 psi)
  • 350 bar (5076 psi)
  • 350 bar (5076 psi)
  • 350 bar (5076 psi)
  • pH range:
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8