ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Generix®, Analytical UHPLC Columns, 1.8 µm
Avantor® ACE® Generix®, Analytical UHPLC Columns, 1.8 µm
Supplier:  HICHROM LIMITED
Certificates
Avantor® ACE® Generix®, Analytical UHPLC Columns, 1.8 µm
Avantor® ACE® Generix®, Analytical UHPLC Columns, 1.8 µm
Supplier:  HICHROM LIMITED
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 76394-694
  • 76394-692
  • 76394-696
  • 76394-700
  • 76394-698
  • 76394-704
  • 76394-702
  • 76394-708
  • 76395-060
  • 76394-706
  • 76394-712
  • 76394-710
  • 76395-062
  • 76395-196
  • 76394-716
  • 76394-714
  • 76394-722
  • 76394-720
  • 76395-202
  • 76394-724
  • 76394-690
  • 76395-208
  • 76394-718
  • Carbon load:
  • 20.3%
  • 20.3%
  • 20.3%
  • 20.3%
  • 20.3%
  • 11.9%
  • 11.9%
  • 11.9%
  • 11.9%
  • 11.9%
  • 11.9%
  • 11.9%
  • 11.9%
  • 15.2%
  • 15.2%
  • 15.2%
  • 15.2%
  • 15.2%
  • 20.3%
  • 15.2%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L1
  • L3