ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columns, 10 µm
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columns, 10 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columns, 10 µm
Avantor® ACE® Silica, HPLC Columns, 10 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76389-280
  • 76389-282
  • 76389-264
  • 76389-262
  • 76389-234
  • 76389-270
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3