Avantor® ACE® Generix® C18 & C18(2), Analytical HPLC Columns
Fournisseur: HICHROM LIMITED
Certificats
A propos de cet article
These high performance HPLC columns contain high purity spherical silica.
- Ultra-narrow particle size distribution for excellent column efficiency
- Sharp, highly symmetrical peaks for acidic, basic and neutral analytes
- Excellent column to column and batch to batch reproducibility
Each column is individually tested and supplied with a test chromatogram.
Two generations of Avantor® ACE® Generix® C18 exist: C18 and C18(2) they differ in pore size, carbon load and surface area.
Spécifications
- Catalog No:
- 76394-776
- 76394-774
- 76394-760
- 76395-002
- 76394-758
- 76395-000
- 76395-006
- 76394-764
- 76394-762
- 76395-004
- 76394-768
- 76395-008
- 76394-766
- 76394-772
- 76394-770
- 76394-946
- 76394-944
- 76394-950
- 76394-948
- 76394-954
- 76394-778
- 76394-952
- 76394-782
- 76394-956
- 76394-780
- 76394-786
- 76394-784
- 76394-790
- 76394-788
- 76394-794
- 76394-792
- 76394-974
- 76394-972
- 76394-976
- 76394-958
- 76394-962
- 76394-960
- 76394-966
- 76394-964
- 76394-970
- 76394-968
- 76394-744
- 76394-742
- 76394-748
- 76394-746
- 76394-752
- 76394-750
- 76394-756
- 76394-754
- 76395-194
- 76395-192
- 76394-740
- 76394-738
- 76394-996
- 76394-994
- 76394-980
- 76394-978
- 76394-984
- 76394-982
- 76394-988
- 76394-986
- 76394-992
- 76394-990
- 76394-998
- Phase name:
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18
- C18
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18
- C18
- C18(2)
- C18
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18
- C18
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18(2)
- C18
- Carbon load:
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 15.0%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 15.0%
- 15.0%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 15.0%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 15.0%
- 15.0%
- 20.3%
- 15.0%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 15.0%
- 15.0%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 20.3%
- 15.0%
- Endcapped:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- pH range:
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- 2,0 - 8,0
- Surface area:
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 280 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 280 m²/g
- 280 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 280 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 280 m²/g
- 280 m²/g
- 350 m²/g
- 280 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 280 m²/g
- 280 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 350 m²/g
- 280 m²/g
- USP code:
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1
- L1