ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76386-260
  • 76386-272
  • 76386-278
  • 76386-276
  • 76386-212
  • 76386-186
  • 76386-188
  • 76386-184
  • 76386-226
  • 76386-228
  • 76386-230
  • Carbon load:
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1