ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® AQ, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Avantor® ACE® Excel® AQ, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® AQ, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Avantor® ACE® Excel® AQ, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76393-616
  • 76393-614
  • 76393-622
  • 76393-620
  • 76393-624
  • 76393-584
  • 76393-590
  • 76393-634
  • 76393-618
  • 76393-592
  • 76393-596
  • 76393-600
  • 76393-598
  • 76393-604
  • 76393-602
  • 76393-606
  • 76393-610
  • Carbon load:
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1