ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76393-380
  • 76393-384
  • 76393-382
  • 76393-388
  • 76393-386
  • 76393-390
  • 76393-420
  • 76393-418
  • 76393-396
  • 76384-572
  • 76393-394
  • 76384-574
  • 76393-402
  • 76393-400
  • 76393-408
  • 76393-398
  • Carbon load:
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7