ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76393-966
  • 76393-970
  • 76393-982
  • 76393-990
  • 76386-354
  • 76393-960
  • Carbon load:
  • 12.6%
  • 12.6%
  • 12.6%
  • 12.6%
  • 12.6%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10