ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C18-HL, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Avantor® ACE® Excel® C18-HL, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® C18-HL, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Avantor® ACE® Excel® C18-HL, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76394-606
  • 76394-582
  • 76394-602
  • Carbon load:
  • 20.0%
  • 20.0%
  • 20.0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1