ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76393-908
  • 76393-916
  • 76393-898
  • 76393-904
  • 76393-902
  • 76393-928
  • 76393-918
  • 76393-920
  • 76393-926
  • 76393-924
  • Carbon load:
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • 1000 bar (14503.8 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1