ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C4, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Avantor® ACE® Excel® C4, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® C4, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Avantor® ACE® Excel® C4, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76393-422
  • 76393-428
  • 76393-434
  • 76393-464
  • 76393-452
  • 76393-456
  • 76393-442
  • 76393-440
  • Carbon load:
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26