ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, UHPLC Columns, 1.7 µm
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, UHPLC Columns, 1.7 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, UHPLC Columns, 1.7 µm
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, UHPLC Columns, 1.7 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76394-474
  • 76394-472
  • 76394-476
  • 76394-478
  • 76394-484
  • 76394-464
  • 76394-468
  • Carbon load:
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1