ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® SuperC18, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® SuperC18, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® SuperC18, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® SuperC18, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76384-276
  • 76384-286
  • 76384-348
  • 76384-294
  • Carbon load:
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar (3988.5 psi)
  • 275 bar (3988.5 psi)
  • 275 bar (3988.5 psi)
  • 275 bar (3988.5 psi)
  • pH range:
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • Surface area:
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1