ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 2 µm
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 2 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 2 µm
Avantor® ACE® Excel® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 2 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76392-644
  • 76408-408
  • 76392-612
  • 76392-616
  • 76392-614
  • 76392-620
  • 76392-618
  • 76408-406
  • 76392-646
  • 76392-624
  • 76392-622
  • 76392-630
  • 76392-634
  • 76392-632
  • 76392-642
  • 76392-626
  • Carbon load:
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • 16.4%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1