ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® AQ, UHPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® Excel® AQ, UHPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
Certificates
Avantor® ACE® Excel® AQ, UHPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® Excel® AQ, UHPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 76394-268
  • 76394-270
  • 76394-298
  • 76394-276
  • 76394-280
  • 76394-288
  • 76394-294
  • 76394-292
  • Carbon load:
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14503 psi)
  • 1000 bar (14503 psi)
  • 1000 bar (14503 psi)
  • 1000 bar (14503 psi)
  • 1000 bar (14503 psi)
  • 1000 bar (14503 psi)
  • 1000 bar (14503 psi)
  • 1000 bar (14503 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1