ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® AQ, Analytical HPLC/UHPLC Columns, 2 µm
Avantor® ACE® Excel® AQ, Analytical HPLC/UHPLC Columns, 2 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® AQ, Analytical HPLC/UHPLC Columns, 2 µm
Avantor® ACE® Excel® AQ, Analytical HPLC/UHPLC Columns, 2 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76392-910
  • 76392-914
  • 76392-912
  • 76392-918
  • 76392-916
  • 76392-920
  • 76392-928
  • 76392-930
  • 76408-432
  • 76408-430
  • 76392-940
  • Carbon load:
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1