ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1.7 µm
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1.7 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1.7 µm
Avantor® ACE® Excel® CN-ES, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 1.7 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76394-496
  • 76394-502
  • 76394-500
  • 76394-514
  • 76394-512
  • 76394-498
  • Carbon load:
  • 12.6%
  • 12.6%
  • 12.6%
  • 12.6%
  • 12.6%
  • 12.6%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10