ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columns, Microbore, 2 µm
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columns, Microbore, 2 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columns, Microbore, 2 µm
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columns, Microbore, 2 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76383-478
  • 76383-494
  • Carbon load:
  • 14.3%
  • 14.3%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 400 bar (5801.5 psi)
  • 400 bar (5801.5 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1