ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C18, HPLC Columns, 2 µm, Microbore
Avantor® ACE® C18, HPLC Columns, 2 µm, Microbore
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® C18, HPLC Columns, 2 µm, Microbore
Avantor® ACE® C18, HPLC Columns, 2 µm, Microbore
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76383-578
  • 76383-508
  • Carbon load:
  • 15.5%
  • 15.5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 400 bar (5801.5 psi)
  • 400 bar (5801.5 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1