ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
Avantor® ACE® Excel® C8, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76394-106
  • 76394-066
  • 76394-070
  • 76394-102
  • 76394-100
  • 76386-636
  • 76386-634
  • 76394-088
  • 76394-094
  • 76394-080
  • 76394-078
  • Carbon load:
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7