ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® Phenyl, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
Avantor® ACE® Excel® Phenyl, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® Phenyl, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
Avantor® ACE® Excel® Phenyl, HPLC/UHPLC Columns, Analytical, 2 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76392-882
  • 76408-426
  • 76392-880
  • 76392-884
  • 76392-866
  • 76392-870
  • 76392-868
  • 76392-874
  • 76392-872
  • 76392-878
  • 76392-864
  • 76392-862
  • 76392-892
  • 76408-428
  • 76392-896
  • 76392-894
  • Carbon load:
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11