ContactUsLinkComponent
SW® PowerForm® PF-95GY Gray 8.2 mil Sustainable Sweat-Absorbing Nitrile Exam Gloves
SW® PowerForm® PF-95GY Gray 8.2 mil Sustainable Sweat-Absorbing Nitrile Exam Gloves
Fournisseur:  SW Safety Solutions
Certificats
SW® PowerForm® PF-95GY Gray 8.2 mil Sustainable Sweat-Absorbing Nitrile Exam Gloves
SW® PowerForm® PF-95GY Gray 8.2 mil Sustainable Sweat-Absorbing Nitrile Exam Gloves
Fournisseur:  SW Safety Solutions
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76382-966
  • 76382-962
  • 76382-964
  • 76382-958
  • 76382-960
  • 76382-956
  • Model:
  • PF-95GY
  • PF-95GY
  • PF-95GY
  • PF-95GY
  • PF-95GY
  • PF-95GY
  • Ambidextrous/Hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex/Latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered/Powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • EN norm:
  • EN 420:2003; EN 455:2000-2015
  • EN 420:2003; EN 455:2000-2015
  • EN 420:2003; EN 455:2000-2015
  • EN 420:2003; EN 455:2000-2015
  • EN 420:2003; EN 455:2000-2015
  • EN 420:2003; EN 455:2000-2015
  • Food contact approved:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes