ContactUsLinkComponent
Avantor® Partisil SAX, HPLC Columns
Avantor® Partisil SAX, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® Partisil SAX, HPLC Columns
Avantor® Partisil SAX, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76401-970
  • 76402-210
  • 76402-216
  • 76401-966
  • 76401-956
  • 76402-196
  • 76402-202
  • 76401-960
  • 76402-200
  • 76401-958
  • 76401-950
  • 76402-188
  • 76401-946
  • 76401-944
  • 76402-218
  • 76402-222
  • Carbon load:
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • pH range:
  • 1.5 - 7.5
  • 1.5 - 7.5
  • 1.5 - 7.5
  • 1.5 - 7.5
  • 1.5 - 7.5
  • 1.5 - 7.5
  • 1.5 - 7.5
  • 1.5 - 7.5
  • 1.5 - 7.5
  • 1.5 - 7.5
  • 1.5 - 7.5
  • 1.5 - 7.5
  • 1.5 - 7.5
  • 1.5 - 7.5
  • 1.5 - 7.5
  • 1.5 - 7.5