ContactUsLinkComponent
LiChrosorb® RP-8, HPLC Columns
LiChrosorb® RP-8, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
LiChrosorb® RP-8, HPLC Columns
LiChrosorb® RP-8, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76400-232
  • 76400-234
  • 76400-236
  • 76400-270
  • 76400-272
  • 76400-228
  • 76400-216
  • 76400-264
  • 76400-220
  • 76400-252
  • 76400-258
  • 76400-250
  • 76400-238
  • Carbon load:
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g