ContactUsLinkComponent
LiChrosorb® RP-18, HPLC Columns
LiChrosorb® RP-18, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
LiChrosorb® RP-18, HPLC Columns
LiChrosorb® RP-18, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76400-190
  • 76400-182
  • 76400-184
  • 76400-186
  • 76400-172
  • 76400-176
  • 76400-178
  • 76400-144
  • 76400-146
  • 76400-170
  • 76400-202
  • 76400-158
  • 76400-160
  • 76400-208
  • 76400-152
  • 76400-154
  • 76400-200
  • 76400-168
  • Carbon load:
  • 16.2%
  • 16.2%
  • 16.2%
  • 16.2%
  • 16.2%
  • 16.2%
  • 16.2%
  • 16.2%
  • 16.2%
  • 16.2%
  • 16.2%
  • 16.2%
  • 16.2%
  • 16.2%
  • 16.2%
  • 16.2%
  • 16.2%
  • 16.2%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g