ContactUsLinkComponent
LiChrospher® RP-18, HPLC Columns
LiChrospher® RP-18, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
LiChrospher® RP-18, HPLC Columns
LiChrospher® RP-18, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76400-578
  • 76400-582
  • 76400-572
  • 76400-574
  • 76400-548
  • 76400-584
  • 76400-588
  • 76400-546
  • 76400-560
  • 76400-590
  • 76400-592
  • 76400-550
  • 76400-552
  • 76400-596
  • 76400-566
  • 76400-568
  • Carbon load:
  • 21.0%
  • 21.0%
  • 21.0%
  • 21.0%
  • 21.0%
  • 21.0%
  • 21.0%
  • 21.0%
  • 21.0%
  • 21.0%
  • 21.0%
  • 21.0%
  • 21.0%
  • 21.0%
  • 21.0%
  • 21.0%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Surface area:
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g