ContactUsLinkComponent
LiChrospher® CN, HPLC Columns
LiChrospher® CN, HPLC Columns
Fournisseur:  Avantor
Certificats
LiChrospher® CN, HPLC Columns
LiChrospher® CN, HPLC Columns
Fournisseur:  Avantor
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76400-400
  • 76400-416
  • 76400-418
  • Carbon load:
  • 6.6%
  • 6.6%
  • 6.6%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • Surface area:
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g