ContactUsLinkComponent
LiChrospher® Si 100, HPLC Columns
LiChrospher® Si 100, HPLC Columns
Fournisseur:  Avantor
Certificats
LiChrospher® Si 100, HPLC Columns
LiChrospher® Si 100, HPLC Columns
Fournisseur:  Avantor
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76400-318
  • 76400-312
  • 76400-316
  • Surface area:
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g