ContactUsLinkComponent
SW® TrueForm® TF-95RB Royal Blue 4.7 mil Sustainable Nitrile Exam Gloves
SW® TrueForm® TF-95RB Royal Blue 4.7 mil Sustainable Nitrile Exam Gloves
Fournisseur:  SW Safety Solutions
Certificats
SW® TrueForm® TF-95RB Royal Blue 4.7 mil Sustainable Nitrile Exam Gloves
SW® TrueForm® TF-95RB Royal Blue 4.7 mil Sustainable Nitrile Exam Gloves
Fournisseur:  SW Safety Solutions
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76382-948
  • 76382-950
  • 76382-944
  • 76382-946
  • 76382-954
  • 76382-952
  • Model:
  • TF-95RB
  • TF-95RB
  • TF-95RB
  • TF-95RB
  • TF-95RB
  • TF-95RB
  • Ambidextrous/Hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex/Latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered/Powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • EN norm:
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • Food contact approved:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes