ContactUsLinkComponent
LiChrospher® RP-8E, HPLC Columns
LiChrospher® RP-8E, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
LiChrospher® RP-8E, HPLC Columns
LiChrospher® RP-8E, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76400-716
  • 76400-704
  • Carbon load:
  • 13.0%
  • 13.0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g