ContactUsLinkComponent
Zorbax C8, HPLC Columns
Zorbax C8, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Zorbax C8, HPLC Columns
Zorbax C8, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76402-474
  • 76402-452
  • 76402-458
  • 76402-472
  • 76402-470
  • 76402-468
  • 76402-462
  • 76402-460
  • 76402-464
  • Carbon load:
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g